3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
Proveedor: Thermo Scientific
458220010 458220050
ACRO458220010EA 115 EUR
ACRO458220010 ACRO458220050
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C9H9NO
MW: 147,1700 g/mol
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00853963
Núm. CAS: 1196-38-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %