Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 124,000 99-100%, hydrolysed
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
458230010 458230050 458230250
ACRO458230010EA 297 EUR
ACRO458230010 ACRO458230050 ACRO458230250
Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 124,000 99-100%, hydrolysed
Alcohol polivinílico
Formula: (CH₂CHOH)n
Pto. de fusión: 230…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081922
Núm. CAS: 9002-89-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 28 to 32 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 99.3 to 100.0 mol %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.5 to 7.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %