2-Bromo-1-cloro-4-iodobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
458380010 458380050
ACRO458380010EA 106 EUR
ACRO458380010 ACRO458380050
2-Bromo-1-cloro-4-iodobenceno 98%
2-Bromo-1-cloro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrCl
Pto. de fusión: 39…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780667
Núm. CAS: 31928-46-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder or crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥97.5 %