Omeprazole 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
458520010 458520050 458520250
ACRO458520010EA 44.4 EUR
ACRO458520010 ACRO458520050 ACRO458520250
Omeprazole 98+%
Omeprazole
Formula: C₁₇H₁₉N₃O₃S
MW: 345,42 g/mol
Pto. de fusión: 158…159 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00083192
Núm. CAS: 73590-58-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥98.0 %