Naftifine hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Naftifine HCl, (E)-N-methyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)-3-phenylprop-2-en-1-amine hydrochloride, AW 105843, SN 105843, N-trans-Cinnamyl-N-methyl-(1-naphthylmethyl)amine hydrochloride
458660010 458660050 458660250
ACRO458660010EA 76.9 EUR
ACRO458660010 ACRO458660050 ACRO458660250
Naftifine hydrochloride 99%
Naftifine hydrochloride
Formula: C₂₁H₂₁N
Pto. de fusión: 175…179 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059047
Núm. CAS: 65473-14-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 180 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Loss on fusion ≤0.5 %