Simvastatin 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
458840010 458840050 458840250
ACRO458840010EA 56.7 EUR
ACRO458840010 ACRO458840050 ACRO458840250
Simvastatin 98%
Simvastatin
Formula: C25H38O5
Pto. de fusión: 127…132 °C
Pto. de inflamación: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00072007
Núm. CAS: 79902-63-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 135 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %