2-Fluoroadenine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
459160010 459160050
ACRO459160010EA 186 EUR
ACRO459160010 ACRO459160050
2-Fluoroadenine 97%
2-Fluoroadenine
Formula: C₅H₄FN₅
Pto. de fusión: >350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632749
Núm. CAS: 700-49-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %