2-Cloro-5-nitrofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
459040050 459040250
ACRO459040050EA 65.4 EUR
ACRO459040050 ACRO459040250
2-Cloro-5-nitrofenol 98%
2-Cloro-5-nitrofenol
Formula: C₆H₄ClNO₃
Pto. de fusión: 119…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01571825
Núm. CAS: 619-10-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 123 °C
HPLC ≥97.5 %