Mifepristone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
RU 486
459980010
459980050
459982500
ACRO459980010EA
139
EUR
ACRO459980010
ACRO459980050
ACRO459982500
Mifepristone 98%
Mifepristone
Formula:
C₂₉H₃₅NO₂ MW: 429,60 g/mol Pto. de fusión: 192…198 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
84371-65-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 192 to 198 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...