Octanoato de metilo 99% analytical standard for GC
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
460350010 460350050
ACRO460350010EA 39.7 EUR
ACRO460350010 ACRO460350050
Octanoato de metilo 99% analytical standard for GC
Octanoato de metilo
Formula: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Pto. Ebullición: 79 °C (12 mmHg)
Densidad: 0,878 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009551
Núm. CAS: 111-11-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %