Miristato de metilo 99% analytical standard for GC
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Tetradecylic acid methyl ester, Myristic acid methyl ester, Tetradecanoic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
460360010 460360050
ACRO460360010EA 48.2 EUR
ACRO460360010 ACRO460360050
Miristato de metilo 99% analytical standard for GC
Miristato de metilo
Formula: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,4 g/mol
Pto. Ebullición: 323 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 18,4 °C
Densidad: 0,863 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008983
Núm. CAS: 124-10-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %