Oleato de metilo 99% analytical standard for GC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
460380050 460380010
ACRO460380050EA 87.9 EUR
ACRO460380050 ACRO460380010
Oleato de metilo 99% analytical standard for GC
Oleato de metilo
Formula: C₁₉H₃₆O₂
Pto. Ebullición: 186 °C (9 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,87 g/cm³
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009578
Núm. CAS: 112-62-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %