Palmitato de metilo 99% analytical standard for GC
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
460390010 460390050
ACRO460390010EA 56.1 EUR
ACRO460390010 ACRO460390050
Palmitato de metilo 99% analytical standard for GC
Palmitato de metilo
Formula: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Pto. Ebullición: 338 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 28 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008994
Núm. CAS: 112-39-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %