Morfolin-3-ona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Morpholinone
460530010 460530050 460530250
ACRO460530010EA 31.9 EUR
ACRO460530010 ACRO460530050 ACRO460530250
Morfolin-3-ona 98%
Morfolin-3-ona
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 101,1039 g/mol
Pto. de fusión: 106…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00631009
Núm. CAS: 109-11-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 109 °C
GC ≥97.5 %