3,5-Dibromoanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
460560050 460560250
ACRO460560050EA 82.4 EUR
ACRO460560050 ACRO460560250
3,5-Dibromoanilina 98%
3,5-Dibromoanilina
Formula: C₆H₅Br₂N
Pto. de fusión: 53…54,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047841
Núm. CAS: 626-40-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to black Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥97.5 %