Cubos, con tapa hermética, EUROTUBO®.
Proveedor: DELTALAB
222804 222805
216-1653EA 5.4 EUR
216-1653 216-1654
Cubos, con tapa hermética, EUROTUBO®.
Cubos
Estos cubos desechables están fabricados en polipropileno con tapas herméticas y a prueba de fugas.
  • Muy buena resistencia química
  • Muy buena resistencia a la temperatura
  • Fácil de limpiar
Todos los cubos se suministran con un asa de plástico blanca resistente y práctica para facilitar su transporte.