Frascos de laboratorio, cuello estrecho, con cierres de alta temperatura, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
218012417 218013619 218014418 218015414 218011712 218016316 218017312 218018617
215-4127EA 16.6 EUR
215-4127 215-4128 215-4129 215-4130 SCOT218011712 215-4131 215-4132 215-4133
Frascos de laboratorio, cuello estrecho, con cierres de alta temperatura, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
Las botellas de laboratorio originales DURAN® están fabricadas con vidrio de borosilicato 3.3 DURAN®, transparente, reconocido por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia al ataque químico.
  • Graduado
  • Adecuado para esterilización por calor seco.
La presencia de un código de rastreo permanente en cada botella para la trazabilidad total del lote de fabricación. La adición de un 30% de refuerzo de fibra de vidrio a la resina PBT aumenta la rigidez, la resistencia a la tracción y la resistencia al impacto de la tapa de rosca.
Certificaciones:More Product Information