Avantor® Alltima HP, Columnas-HPLC, C18-HL, 3 µm
Proveedor: Avantor
HICH22194EA 1130 EUR
HICH22194 HICH22195 HICH87506 HICH87688 HICH87610 HICH87827 HICH87686 HICH87690 AHP-3C18H-250D
Avantor® Alltima HP, Columnas-HPLC, C18-HL, 3 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® Alltima HP contienen la carga de carbono más alta para una retención y capacidad de carga superiores.
  • Alta resolución para muestras complejas
  • Sílice de alta pureza
  • Excelente estabilidad de la columna
  • Sangrado de columna bajo o nulo detectable
Estas columnas combinan la selectividad y el rendimiento necesarios para superar las necesidades de separación más desafiantes. El bajo sangrado de la columna hace que estas columnas sean ideales para aplicaciones de microperforación.