Avantor® Alltima HP, Columnas-HPLC, C18-HL, 5 µm
Proveedor: Avantor
HICH87699EA 1160 EUR
HICH87699 HICH87700 HICH87697 HICH87698 HICH5135351 87624/N 87701/N
Avantor® Alltima HP, Columnas-HPLC, C18-HL, 5 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® Alltima HP contienen la carga de carbono más alta para una retención y capacidad de carga superiores.
  • Alta resolución para muestras complejas
  • Sílice de alta pureza
  • Excelente estabilidad de la columna
  • Sangrado de columna bajo o nulo detectable
Estas columnas combinan la selectividad y el rendimiento necesarios para superar las necesidades de separación más desafiantes. El bajo sangrado de la columna hace que estas columnas sean ideales para aplicaciones de microperforación.