Cintas aislantes eléctricas, 92
Proveedor: 3M
9225 9212 9219
MMMA9225EA 1490 EUR
MMMA9225 MMMA9212 MMMA9219
Cintas aislantes eléctricas, 92
Cintas
Estas cintas aislantes eléctricas están hechas de una película de poliimida de 1 mm de espesor con adhesivo de silicona, que ofrece una resistencia al calor excepcional.
  • Aplicado a muy baja temperatura
  • Impreso sobre núcleo de plástico de 76,2 mm
Rango de temperatura: 0 a 180 °C
Longitud: 32,9 m
Color: Ámbar