Guantes industriales, ActivArmr® 97-631
Proveedor: Ansell
97-631/8 97-631/11 97-631/10 97-631/9 97-631/7
ANSE97-631/8EA 72.7 EUR
ANSE97-631/8 ANSE97-631/11 ANSE97-631/10 ANSE97-631/9 ANSE97-631/7
Guantes industriales, ActivArmr® 97-631
Guantes
Estos guantes de nylon/acrílico con revestimiento de PVC en la palma proporcionan protección mecánica y contra el frío.
  • El revestimiento de PVC (sumergido en la palma) se mantiene flexible en temperaturas frías
  • Guante de calentamiento que ayuda a combatir la congelación
  • La combinación de confort, calidez y destreza, líder en la industria.
Las aplicaciones típicas incluyen: Agricultura, almacenamiento en frío, trabajos de construcción, uso en el exterior en invierno, servicios públicos.
Certificaciones: EN 388:2016 (2231B), EN 511 (12X); Cat. II
Aprobado para el contacto con alimentos