Guantes industriales, ActivArmr® 97-681
Proveedor: Ansell
97-681/11 97-681/8 97-681/9 97-681/10
ANSE97-681/11EA 111 EUR
ANSE97-681/11 ANSE97-681/8 ANSE97-681/9 ANSE97-681/10
Guantes industriales, ActivArmr® 97-681
Guantes
Estos guantes de nylon/acrílico con revestimiento completo de PVC proporcionan protección mecánica y contra el frío.
  • Destreza líder entre guantes para clima frío a prueba de líquidos
  • El revestimiento de espuma de PVC (completamente sumergido) se mantiene flexible hasta -25 ° C / -15 ° F
  • Ayuda a combatir la congelación.
  • Combinación líder de la industria de calidez y destreza en un guante a prueba de líquidos
La tecnología de RIPEL™ crea una capa impermeable a los líquidos en los guantes de punto que evita que el aceite o el lubricante entren en contacto con la piel de quien los usa, a la vez que mejora la salud de las manos.
Las aplicaciones típicas incluyen: Protección contra el frío, perforación/extracción, infraestructura, servicios de producción.
Certificaciones: EN 388:2016 (2231B), EN 511 (221); Cat. II
Aprobado para el contacto con alimentos