VWR®, Placas de cultivo celular de un solo agujero
Proveedor: VWR Collection
734-2966EA 349 EUR
734-2966 734-2977
VWR®, Placas de cultivo celular de un solo agujero
Microplacas Placas de cultivo celular
Las placas de cultivo celular de un solo agujero, fabricadas con PS transparente, están disponibles con tratamiento de plasma para una fijación y crecimiento celular consistentes, o sin tratamiento para su uso en aplicaciones en las que no se desea la fijación celular.
  • Mayor dimensión interna de la placa, lo que proporciona una mayor superficie para el crecimiento celular
  • La huella estándar de SBS las hace compatibles con equipos estándar y sistemas automatizados
  • Libre de DNasa, RNasa y ADN humano, certificado como no pirogénico y no citotóxico
  • Esterilizadas por irradiación de haz de electrones
Tratamiento con TC: Estas placas están tratadas con plasma de gas al vacío o corona para lograr una unión y un crecimiento celular consistentes.
Sin tratamiento: Las placas de cultivo de células y tejidos no tratados son ideales para aplicaciones donde no se desea la unión celular.
Rango de temperaturas: De -20 a +50 °C
Certificaciones: ISO13485:2003, ISO9001:2008.