Sodio hidróxido 0.5 mol/l (0.5 N) en solución acuosa para producción biofarmacéutica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Caustic soda
85520.460EA 820 EUR
85520.460 85520.320
Sodio hidróxido 0.5 mol/l (0.5 N) en solución acuosa para producción biofarmacéutica
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Pto. Ebullición: 1390
Pto. de fusión: 323
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 0.495 --> 0.505 mol/l
Appearance Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 2.0 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed