Sodio hidróxido 2 mol/l (2 N) en solución acuosa para producción biofarmacéutica
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
85521.460EA 397 EUR
85521.460 85521.320
Sodio hidróxido 2 mol/l (2 N) en solución acuosa para producción biofarmacéutica
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 1.95 --> 2.05 mol/l
Appearance Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 2.0 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed