Ácido acético ≥75% para producción biofarmacéutica
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
6519.9200EA
0
EUR
6519.9200
6519.9025
6519.2500
Ácido acético ≥75% para producción biofarmacéutica
Ácido acético
Formula:
H₃CCOOH MW: 60,05 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036152 Núm. CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2790 ADR: 8,II |