Ácido acético 1 mol/l (1 N) en solución acuosa para producción biofarmacéutica
Proveedor: VWR Chemicals
6517.9025EA
410
EUR
6517.9025
6517.2500
Ácido acético 1 mol/l (1 N) en solución acuosa para producción biofarmacéutica
Ácido acético
Formula:
H₃CCOOH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036152 Núm. CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 |