Bencina de petróleo, 40…60 °C, Laboratory Reagent
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
15967-4X5L 15967-5L
15967-4X5LEA 679 EUR
15967-4X5L HONC15967-5L
Bencina de petróleo, 40…60 °C, Laboratory Reagent
Bencina de petróleo
  • ≥95% for general laboratory use.
UNSPSC Code: 12191502
Pto. Ebullición: 40…60 °C (1.013 hPa)
Densidad: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 3295
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling range 40 - 60 °C
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Aromatic substances (as C₆H₆) Max. 0.01 %