Dióxido de silicio ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
S5631-100G S5631-1KG S5631-500G S5631-10KG
S5631-100GEA 58.3 EUR
S5631-100G S5631-1KG S5631-500G HONCS5631-10KG
Dióxido de silicio ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
Dióxido de silicio
Synonyms: Sand; white quartz; quartz; silicon dioxide.
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2.210 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 1.710 °C
Densidad: 2.650 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Índice Merck: 14,08493
Order Now
Resultados test especificaciones
Particle Size 0.5-10 μm (approx. 80% between 1-5 μm)
Assay Min. 98 %
Grain size < 8 micron Min. 97 %