Mebendazole
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
101720050 101720250 101720000
ACRO101720050EA 37.2 EUR
ACRO101720050 ACRO101720250 101720000.
Mebendazole
Mebendazole
Formula: C₁₆H₁₃N₃O₃
Pto. de fusión: 287 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057872
Núm. CAS: 31431-39-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 285 to 290 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %