Flubendazole
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
101910010 101910050 101910250
ACRO101910010EA 24.7 EUR
ACRO101910010 ACRO101910050 ACRO101910250
Flubendazole
Flubendazole
Formula: C₁₆H₁₂FN₃O₃
Pto. de fusión: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00871999
Núm. CAS: 31430-15-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 4 hr)
Titration with HClO4 ≥98.5 %