2,3-Dichloromaleic anhydride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
113440050
113440250
113441000
ACRO113440050EA
63.8
EUR
ACRO113440050
ACRO113440250
ACRO113441000
2,3-Dichloromaleic anhydride 97%
2,3-Dichloromaleic anhydride
Formula:
C₄Cl₂O₃ MW: 166,9500 g/mol Pto. de fusión: 115…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005520 Núm. CAS: 1122-17-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Iron (Fe) | ≤500 ppm |
Lead (Pb) | ≤500 ppm |
Nickel (Ni) | ≤100 ppm |
Sulfur (S) | ≤500 ppm |