Perhidroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-diona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
120130250 120131000 120135000
ACRO120130250EA 35.4 EUR
ACRO120130250 ACRO120131000 ACRO120135000
Perhidroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-diona 97%
Perhidroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-diona
Formula: C₄H₆N₄O₂
Pto. Ebullición: 862 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005539
Núm. CAS: 496-46-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 % (N)
NMR consistent with structure