Ácido nítrico , 70% in water, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
124650010 124650025 124650011 124650026
ACRO124650010EA 38.6 EUR
ACRO124650010 ACRO124650025 124650011. 124650026.
Ácido nítrico , 70% in water, puro
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Pto. Ebullición: 122 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,4 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid (Free from suspended matter or sediment (May darken on storage))
Color scale ≤30 APHA
Titration with NaOH 67 to 70 %