Octilamina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Aminooctane, n-Octylamine, 1-Octylamine
129490050 129495000 129491000 129490020
ACRO129490050EA 40 EUR
ACRO129490050 ACRO129495000 ACRO129491000 ACRO129490020
Octilamina 99+%
Octilamina
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
MW: 129.25 g/mol
Pto. Ebullición: 179 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 0.782 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008247
Núm. CAS: 111-86-4
UN: 2734
ADR: 8 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA