Cloruro de quinolina-8-sulfonilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
132210050 132210250
ACRO132210050EA 69.6 EUR
ACRO132210050 ACRO132210250
Cloruro de quinolina-8-sulfonilo 98%
Cloruro de quinolina-8-sulfonilo
Formula: C₉H₆ClNO₂S
Pto. Ebullición: 306 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 126…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006808
Núm. CAS: 18704-37-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %