1,2,4,5-Tetrametilbenceno 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
138370050 138375000 138371000
ACRO138370050EA 38 EUR
ACRO138370050 ACRO138375000 ACRO138371000
1,2,4,5-Tetrametilbenceno 97+%
1,2,4,5-Tetrametilbenceno
Formula: C₁₀H₁₄
Pto. Ebullición: 196…197 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 78…82 °C
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008528
Núm. CAS: 95-93-2
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Semitransparent white to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥97.0 %
Elemental Analysis 4.5 to 4.9 % N