4-MUG trihydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
337220010
337220050
337220250
ACRO337220010EA
62.5
EUR
ACRO337220010
ACRO337220050
ACRO337220250
4-MUG trihydrate 98%
4-MUG trihydrate
Formula:
C₁₆H₁₆O₉ Pto. de fusión: 102 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00036772 Núm. CAS: 6160-80-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 8 to 10.2 % (K.F.) |
Solubility | (c=1, H2O at 60°C) Clear colorless solution |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -103° to -107° (20°C, 589 nm) (c=0.25, H2O) |