Cerio (IV) sulfato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Disulfato de cerio
404340250 404341000
ACRO404340250EA 48.5 EUR
ACRO404340250 ACRO404341000
Cerio (IV) sulfato 99%
Cerio (IV) sulfato
Formula: Ce(SO₄)₂
Pto. de fusión: 195 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148852
Núm. CAS: 13590-82-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder and/or chunks
Titration Iodometric 39.6 to 44.7 % (Ce)
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %