Ortocarbonato de tetrametilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetramethylorthocarbonate
158110050 158110250
ACRO158110050EA 118 EUR
ACRO158110050 ACRO158110250
Ortocarbonato de tetrametilo 99%
Ortocarbonato de tetrametilo
Formula: C₅H₁₂O₄
MW: 136,15 g/mol
Pto. Ebullición: 114 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 1,02 g/cm³
Pto. de inflamación: 22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008473
Núm. CAS: 1850-14-2
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
UV (0.5 M in water)
pH 6.0 to 9.0 (5 % in water)
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)