2,6-Di-terc-butil-p-benzoquinona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
167340010
167340050
167340250
ACRO167340010EA
23.7
EUR
ACRO167340010
ACRO167340050
ACRO167340250
2,6-Di-terc-butil-p-benzoquinona 98%
2,6-Di-terc-butil-p-benzoquinona
Formula:
C₁₄H₂₀O₂ Pto. Ebullición: 75…80 °C (,7 mmHg) Pto. de fusión: 65…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001601 Núm. CAS: 719-22-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 64 to 70 °C |
GC | ≥97.5 % |