Primaquine diphosphate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N4-(6-Methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine bis(phosphate), NSC 149765, Primaquine bisphosphate
170870010 170870050
ACRO170870010EA 58 EUR
ACRO170870010 ACRO170870050
Primaquine diphosphate 98%
Primaquine diphosphate
Formula: C₁₅H₂₇N₃O₉P₂
Pto. de fusión: 205…206 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013166
Núm. CAS: 63-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 205 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %