2-Cyclohepten-1-one 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclohept-2-enone
171070010 171070050
ACRO171070010EA 93.3 EUR
ACRO171070010 ACRO171070050
2-Cyclohepten-1-one 90%
2-Cyclohepten-1-one
Formula: C₇H₁₀O
Pto. Ebullición: 189 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004157
Núm. CAS: 1121-66-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %
HPLC ≥94 %