S-Trityl-L-cysteine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: H-Cys(Trt)-OH
173010050 173010250
ACRO173010050EA 43.2 EUR
ACRO173010050 ACRO173010250
S-Trityl-L-cysteine 98%
S-Trityl-L-cysteine
Formula: C₂₂H₂₁NO₂S
MW: 363.5 g/mol
Pto. de fusión: 182…183 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002611
Núm. CAS: 2799-07-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +107° to +119° (20°C, 589 nm) (0.8% in 0.04M HCl (EtOH))