2-(4-Nitrofenil)etanol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
179610100 179610500
ACRO179610100EA 101 EUR
ACRO179610100 ACRO179610500
2-(4-Nitrofenil)etanol 99%
2-(4-Nitrofenil)etanol
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Pto. Ebullición: 148…149 °C (2Torr)
Pto. de fusión: 56…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010202
Núm. CAS: 100-27-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +166° to +175° (20°C, 589 nm) (1 % in ethanol)