Fenol 99+%, loose crystals para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
180781000 180785000 180780015
ACRO180781000EA 27.9 EUR
ACRO180781000 ACRO180785000 ACRO180780015
Fenol 99+%, loose crystals para bioquímica
Fenol
Formula: C₆H₅OH
Pto. Ebullición: 182 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 39…42 °C
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002143
Núm. CAS: 108-95-2
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Loose crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %
Solidification point ≥40.5°C