(±)-4-Fenil-2-butanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
183400250 183400050
ACRO183400250EA 116 EUR
ACRO183400250 ACRO183400050
(±)-4-Fenil-2-butanol 97%
(±)-4-Fenil-2-butanol
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
MW: 150,22 g/mol
Pto. Ebullición: 132 °C (14 mmHg)
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044349
Núm. CAS: 2344-70-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %