Pentafluorobenzonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
188340050 188340250 188341000
ACRO188340050EA 33 EUR
ACRO188340050 ACRO188340250 ACRO188341000
Pentafluorobenzonitrilo 99%
Pentafluorobenzonitrilo
Formula: C₇F₅N
Pto. Ebullición: 161…162 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1…3 °C
Densidad: 1,53 g/cm³
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001775
Núm. CAS: 773-82-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 % (on dry substance)