5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 98%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

188870050 188870250 188871000
ACRO188870050EA 50.3 EUR
ACRO188870050 ACRO188870250 ACRO188871000
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 98%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Pto. Ebullición: 218…222 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006734
Núm. CAS: 10500-57-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR