8-Azahypoxanthine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
202590010 202590050
ACRO202590010EA 188 EUR
ACRO202590010 ACRO202590050
8-Azahypoxanthine 98%
8-Azahypoxanthine
Formula: C₄H₃N₅O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005804
Núm. CAS: 2683-90-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %